Stampa…
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
PC302346-1G PC302346-5G
APOSPC302346-1GEA 181 EUR
APOSPC302346-1G APOSPC302346-5G
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formula: C₉H₉F₃O₃
Peso molecolare: 221,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18398472
CAS Number: 853771-91-2