Stampa…
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
PC302345-1G PC302345-5G
APOSPC302345-1GEA 170 EUR
APOSPC302345-1G APOSPC302345-5G
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 98%
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Formula: C₉H₆ClF₃O₃
Peso molecolare: 254,59 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18398465
CAS Number: 1070774-23-0