Stampa…
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302340-1G PC302340-5G PC302340-25G
APOSPC302340-1GEA 119 EUR
APOSPC302340-1G APOSPC302340-5G APOSPC302340-25G
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzylamine
Formula: C₈H₇F₄NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19687190
CAS Number: 1241828-99-8
UN: 3267
ADR: 8,III