4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
PC302339-1G
PC302339-5G
APOSPC302339-1GEA
180
EUR
APOSPC302339-1G
APOSPC302339-5G
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formula:
C₈H₆F₄O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD19687174 CAS Number: 1242252-68-1 |