Stampa…
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
PC302338-1G PC302338-5G
APOSPC302338-1GEA 181 EUR
APOSPC302338-1G APOSPC302338-5G
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Formula: C₈H₃ClF₄O₂
Peso molecolare: 242,55 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19687189
CAS Number: 1323966-38-6
UN: 3265
ADR: 8,III