Stampa…
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302333-25G PC302333-5G PC302333-1G
APOSPC302333-25GEA 586 EUR
APOSPC302333-25G APOSPC302333-5G APOSPC302333-1G
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₁₀H₉F₃O₂
Peso molecolare: 218,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06247417
CAS Number: 883541-11-5