Stampa…
4-Ethoxy-2,6-difluorobenzyl bromide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302331-1G PC302331-5G PC302331-25G
APOSPC302331-1GEA 152 EUR
APOSPC302331-1G APOSPC302331-5G APOSPC302331-25G
4-Ethoxy-2,6-difluorobenzyl bromide 98%
4-Ethoxy-2,6-difluorobenzyl bromide
Formula: C₉H₉BrF₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09258697
UN: 3261
ADR: 8,III