Stampa…
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzoyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzoyl chloride
PC302327-1G PC302327-5G
APOSPC302327-1GEA 132 EUR
APOSPC302327-1G APOSPC302327-5G
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzoyl chloride 97%
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzoyl chloride
Formula: C₉H₇Cl₂FO₂
Peso molecolare: 237,06 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19687216
CAS Number: 1323966-42-2