Stampa…
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl alcohol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302324-1G PC302324-5G
APOSPC302324-1GEA 94.5 EUR
APOSPC302324-1G APOSPC302324-5G
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl alcohol 97%
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl alcohol
Formula: C₈H₈ClFO₂
Peso molecolare: 190,60 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19687181
CAS Number: 1323966-21-7