Stampa…
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC302323-1G PC302323-5G
APOSPC302323-1GEA 92.8 EUR
APOSPC302323-1G APOSPC302323-5G
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoyl chloride 97%
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoyl chloride
Formula: C₈H₅Cl₂FO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19687205
CAS Number: 1323966-24-0
UN: 3261
ADR: 8,III