Stampa…
4-Chloro-2,6-difluoroaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC302322-5G PC302322-10G
APOSPC302322-5GEA 32.1 EUR
APOSPC302322-5G APOSPC302322-10G
4-Chloro-2,6-difluoroaniline 98%
4-Chloro-2,6-difluoroaniline
Formula: C₆H₄ClF₂N
Peso molecolare: 163,55 g/mol
Punto di fusione: 47…50 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03426173
CAS Number: 69411-06-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III