Stampa…
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302320-1G PC302320-5G
APOSPC302320-1GEA 92.8 EUR
APOSPC302320-1G APOSPC302320-5G
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formula: C₈H₆ClF₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18393819
CAS Number: 1261673-90-8