Stampa…
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302319-1G PC302319-5G PC302319-10G
APOSPC302319-1GEA 87.3 EUR
APOSPC302319-1G APOSPC302319-5G APOSPC302319-10G
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 97%
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formula: C₈H₄ClF₃O₂
Peso molecolare: 224,56 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18393772
CAS Number: 1261442-48-1