Stampa…
4-(Pentafluorothio)phenylacetonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
PC302317-1G PC302317-5G
APOSPC302317-1GEA 430 EUR
APOSPC302317-1G APOSPC302317-5G
4-(Pentafluorothio)phenylacetonitrile
4-(Pentafluorothio)phenylacetonitrile
Formula: C₈H₆F₅NS
Peso molecolare: 243,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16652419
CAS Number: 1240257-04-8