4-(Difluoromethoxy)cinnamic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₁₀H₈F₂O₃ Punto di fusione: 183…186 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01222822 CAS Number: 103962-07-8 |