Stampa…
4-(Difluoromethoxy)-2-fluorobenzonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302314-1G PC302314-5G
APOSPC302314-1GEA 93.1 EUR
APOSPC302314-1G APOSPC302314-5G
4-(Difluoromethoxy)-2-fluorobenzonitrile 97%
4-(Difluoromethoxy)-2-fluorobenzonitrile
Formula: C₈H₄F₃NO
Peso molecolare: 187,12 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09832366
CAS Number: 1017779-49-5