Stampa…
3'-Methoxy-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302307-1G PC302307-5G
APOSPC302307-1GEA 87 EUR
APOSPC302307-1G APOSPC302307-5G
3'-Methoxy-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
3'-Methoxy-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formula: C₁₀H₉F₃O₂
Punto di fusione: 54…58 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09025417
CAS Number: 916421-06-2