3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₈H₇F₄NO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18783229 CAS Number: 1353000-19-7 UN: 3259 ADR: 8,III |