Stampa…
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
PC302303-1G PC302303-5G
APOSPC302303-1GEA 0 EUR
APOSPC302303-1G APOSPC302303-5G
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Formula: C₈H₃ClF₄O₂
Peso molecolare: 242,55 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18783222
CAS Number: 1352999-78-0