3'-Fluoro-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC302302-1G
PC302302-5G
APOSPC302302-1GEA
224
EUR
APOSPC302302-1G
APOSPC302302-5G
3'-Fluoro-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone 97%
3'-Fluoro-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Formula:
C₉H₆F₄O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18783230 CAS Number: 1352999-53-1 |