Stampa…
3-Fluoro-2-methylcinnamic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302300-1G PC302300-5G PC302300-25G
APOSPC302300-1GEA 82.9 EUR
APOSPC302300-1G APOSPC302300-5G APOSPC302300-25G
3-Fluoro-2-methylcinnamic acid 97%
3-Fluoro-2-methylcinnamic acid
Formula: C₁₀H₉FO₂
Peso molecolare: 180,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06205416
CAS Number: 155814-23-6