Stampa…
3'-Fluoro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302298-1G PC302298-5G PC302298-10G PC302298-25G
APOSPC302298-1GEA 154 EUR
APOSPC302298-1G APOSPC302298-5G APOSPC302298-10G APOSPC302298-25G
3'-Fluoro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
3'-Fluoro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formula: C₉H₆F₄O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09832249
CAS Number: 1017777-34-2