Stampa…
3-Ethoxy-2,6-difluorophenylacetonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302297-1G PC302297-5G
APOSPC302297-1GEA 93.1 EUR
APOSPC302297-1G APOSPC302297-5G
3-Ethoxy-2,6-difluorophenylacetonitrile 97%
3-Ethoxy-2,6-difluorophenylacetonitrile
Formula: C₁₀H₉F₂NO
Peso molecolare: 197,18 g/mol
Punto di fusione: 50…53 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11519375
CAS Number: 1092461-33-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III