Stampa…
3-Ethoxy-2,6-difluorobenzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302296-5G PC302296-10G PC302296-1G
APOSPC302296-5GEA 93.1 EUR
APOSPC302296-5G APOSPC302296-10G APOSPC302296-1G
3-Ethoxy-2,6-difluorobenzoic acid 97%
3-Ethoxy-2,6-difluorobenzoic acid
Formula: C₉H₈F₂O₃
Peso molecolare: 202,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11519368
CAS Number: 651734-62-2