3-Ethoxy-2,6-difluorobenzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302295-5G
PC302295-10G
PC302295-1G
APOSPC302295-5GEA
92.8
EUR
APOSPC302295-5G
APOSPC302295-10G
APOSPC302295-1G
3-Ethoxy-2,6-difluorobenzaldehyde 95%
3-Ethoxy-2,6-difluorobenzaldehyde
Formula:
C₉H₈F₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11519366 CAS Number: 1028263-18-4 |