Stampa…
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxyphenol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302293-1G PC302293-5G PC302293-10G
APOSPC302293-1GEA 136 EUR
APOSPC302293-1G APOSPC302293-5G APOSPC302293-10G
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxyphenol 97%
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxyphenol
Formula: C₇H₆ClFO₂
Punto di fusione: 62…65 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09832264
CAS Number: 1017777-55-7