Stampa…
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxy-2-methylbenzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302291-1G PC302291-5G PC302291-10G
APOSPC302291-1GEA 121 EUR
APOSPC302291-1G APOSPC302291-5G APOSPC302291-10G
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxy-2-methylbenzaldehyde 97%
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxy-2-methylbenzaldehyde
Formula: C₉H₈ClFO₂
Peso molecolare: 202,61 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22201016
CAS Number: 1373920-69-4