Stampa…
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302289-1G PC302289-5G PC302289-250MG
APOSPC302289-1GEA 94.5 EUR
APOSPC302289-1G APOSPC302289-5G APOSPC302289-250MG
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)aniline 98%
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)aniline
Formula: C₇H₅ClF₃NO
Peso molecolare: 211,57 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09832245
CAS Number: 151276-13-0