Stampa…
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC302286-1G PC302286-5G
APOSPC302286-1GEA 116 EUR
APOSPC302286-1G APOSPC302286-5G
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzylamine
Formula: C₈H₇ClF₃NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06212980
CAS Number: 771581-60-3
UN: 2735
ADR: 8,III