Stampa…
3-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302279-1G PC302279-5G PC302279-25G
APOSPC302279-1GEA 93.1 EUR
APOSPC302279-1G APOSPC302279-5G APOSPC302279-25G
3-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 98%
3-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Formula: C₁₀H₈ClF₃O₂
Peso molecolare: 252,62 g/mol
Punto di fusione: 77…82 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06823954
CAS Number: 900027-15-8