Stampa…
3,5-Difluoro-o-toluic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,5-Difluoro-2-methylbenzoic acid
PC302272-1G PC302272-5G PC302272-10G
APOSPC302272-1GEA 129 EUR
APOSPC302272-1G APOSPC302272-5G APOSPC302272-10G
3,5-Difluoro-o-toluic acid 98%
3,5-Difluoro-o-toluic acid
Formula: C₈H₆F₂O₂
Peso molecolare: 172,13 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09832334
CAS Number: 1003710-06-2