Stampa…
3,4-Difluoro-5-methylbenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4,5-Difluoro-m-tolualdehyde, 3,4-Difluoro-5-tolylaldehyde, 3,4-Difluoro-5-tolualdehyde, 4,5-Difluoro-m-tolylaldehyde
PC302269-1G PC302269-5G
APOSPC302269-1GEA 159 EUR
APOSPC302269-1G APOSPC302269-5G
3,4-Difluoro-5-methylbenzaldehyde
3,4-Difluoro-5-methylbenzaldehyde
Formula: C₈H₆F₂O
Peso molecolare: 156,13 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09832333
CAS Number: 1017778-64-1