Stampa…
3-(4-Fluoro-3-methylphenyl)propionic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302266-1G PC302266-5G PC302266-10G PC302266-25G
APOSPC302266-1GEA 72.5 EUR
APOSPC302266-1G APOSPC302266-5G APOSPC302266-10G APOSPC302266-25G
3-(4-Fluoro-3-methylphenyl)propionic acid 98%
Formula: C₁₀H₁₁FO₂
Punto di fusione: 64…69 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09025393
CAS Number: 881189-64-6