Stampa…
3-(3-Fluoro-4-methylphenyl)propionic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302264-1G PC302264-5G PC302264-10G
APOSPC302264-1GEA 93.1 EUR
APOSPC302264-1G APOSPC302264-5G APOSPC302264-10G
3-(3-Fluoro-4-methylphenyl)propionic acid 97%
3-(3-Fluoro-4-methylphenyl)propionic acid
Formula: C₁₀H₁₁FO₂
Peso molecolare: 182,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09025364
CAS Number: 881189-62-4