Stampa…
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC302261-1G PC302261-5G
APOSPC302261-1GEA 105 EUR
APOSPC302261-1G APOSPC302261-5G
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Formula: C₉H₁₀F₃N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06213551
CAS Number: 771572-43-1
UN: 2735
ADR: 8,III