2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302259-1G
PC302259-5G
PC302259-10G
APOSPC302259-1GEA
148
EUR
APOSPC302259-1G
APOSPC302259-5G
APOSPC302259-10G
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formula:
C₉H₈BrF₃O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09832326 CAS Number: 1017779-04-2 |