Stampa…
2-Methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)aniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302253-1G PC302253-5G PC302253-25G
APOSPC302253-1GEA 94.5 EUR
APOSPC302253-1G APOSPC302253-5G APOSPC302253-25G
2-Methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)aniline 98%
2-Methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₉H₇F₆NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11519320
CAS Number: 1092460-74-6