Stampa…
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302248-1G PC302248-5G PC302248-25G
APOSPC302248-1GEA 93.1 EUR
APOSPC302248-1G APOSPC302248-5G APOSPC302248-25G
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formula: C₁₀H₈F₃NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09832316
CAS Number: 1017778-81-2
UN: 3276
ADR: 6.1,III