Stampa…
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
PC302244-1G PC302244-5G
APOSPC302244-1GEA 87 EUR
APOSPC302244-1G APOSPC302244-5G
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula: C₉H₈F₄O
Peso molecolare: 208.15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19687197
CAS Number: 1323966-16-0