2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
2-fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formula:
C₉H₅ClF₄O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD19687193 CAS Number: 1323966-18-2 |