2'-Fluoro-4',6'-bis(trifluoromethyl)acetophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302241-1G
PC302241-5G
PC302241-10G
APOSPC302241-1GEA
87
EUR
APOSPC302241-1G
APOSPC302241-5G
APOSPC302241-10G
2'-Fluoro-4',6'-bis(trifluoromethyl)acetophenone 98%
2'-Fluoro-4',6'-bis(trifluoromethyl)acetophenone
Formula:
C₁₀H₅F₇O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09258676 CAS Number: 1017778-58-3 |