Stampa…
2-Ethoxy-3,5-difluorophenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302236-1G PC302236-5G PC302236-10G PC302236-25G PC302236-100G
APOSPC302236-1GEA 118 EUR
APOSPC302236-1G APOSPC302236-5G APOSPC302236-10G APOSPC302236-25G APOSPC302236-100G
2-Ethoxy-3,5-difluorophenol 98%
2-Ethoxy-3,5-difluorophenol
Formula: C₈H₈F₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09258715
CAS Number: 1017779-78-0