Stampa…
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302233-25G PC302233-5G PC302233-1G
APOSPC302233-25GEA 739 EUR
APOSPC302233-25G APOSPC302233-5G APOSPC302233-1G
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzoic acid 97%
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzoic acid
Formula: C₈H₆ClFO₃
Peso molecolare: 204,59 g/mol
Punto di fusione: 126…128 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115942
CAS Number: 886499-40-7