Stampa…
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302232-5G PC302232-10G PC302232-1G
APOSPC302232-5GEA 162 EUR
APOSPC302232-5G APOSPC302232-10G APOSPC302232-1G
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzaldehyde 97%
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzaldehyde
Formula: C₈H₆ClFO₂
Peso molecolare: 188,59 g/mol
Punto di fusione: 105…106 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115941
CAS Number: 149949-29-1