Stampa…
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302231-5G PC302231-1G PC302231-10G
APOSPC302231-5GEA 63.8 EUR
APOSPC302231-5G APOSPC302231-1G APOSPC302231-10G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₄ClF₃O₂
Punto di fusione: 124…125 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06208254
CAS Number: 2376-00-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III