Stampa…
2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)aniline
PC302230-1G PC302230-5G PC302230-10G PC302230-25G PC302230-100G
APOSPC302230-1GEA 93.1 EUR
APOSPC302230-1G APOSPC302230-5G APOSPC302230-10G APOSPC302230-25G APOSPC302230-100G
2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)aniline 98%
2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)aniline
Formula: C₇H₅ClF₃NO
Peso molecolare: 211,57 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07779302
CAS Number: 1261673-70-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III