Stampa…
2-Chloro-5-(pentafluorothio)benzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Chloro-5-(pentafluorosulphur)benzoic acid
PC302229-1G PC302229-5G PC302229-10G
APOSPC302229-1GEA 350 EUR
APOSPC302229-1G APOSPC302229-5G APOSPC302229-10G
2-Chloro-5-(pentafluorothio)benzoic acid 97%
2-Chloro-5-(pentafluorothio)benzoic acid
Formula: C₇H₄ClF₅O₂S
Peso molecolare: 282,61 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22988931
CAS Number: 1431329-70-2