Stampa…
2-Chloro-5-(pentafluorothio)benzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302228-1G PC302228-5G PC302228-10G
APOSPC302228-1GEA 350 EUR
APOSPC302228-1G APOSPC302228-5G APOSPC302228-10G
2-Chloro-5-(pentafluorothio)benzaldehyde 97%
2-Chloro-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
Formula: C₇H₄ClF₅OS
Peso molecolare: 266,61 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22988924
CAS Number: 1431329-76-8