Stampa…
2-Chloro-5-(difluoromethoxy)benzyl bromide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC302227-1G PC302227-5G PC302227-10G
APOSPC302227-1GEA 21.9 EUR
APOSPC302227-1G APOSPC302227-5G APOSPC302227-10G
2-Chloro-5-(difluoromethoxy)benzyl bromide 95%
2-Chloro-5-(difluoromethoxy)benzyl bromide
Formula: C₈H₆BrClF₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09832368
CAS Number: 1017779-54-2
UN: 3265
ADR: 8,II