Stampa…
2'-Chloro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302226-5G PC302226-1G
APOSPC302226-5GEA 241 EUR
APOSPC302226-5G APOSPC302226-1G
2'-Chloro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
2'-Chloro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formula: C₉H₆ClF₃O
Peso molecolare: 222,59 g/mol
Punto di ebollizione: 90…91 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09832253
CAS Number: 129322-82-3